Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Lysin-Monohydrat, 99 %
Catalog Number p-3734501
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
39665-12-8
C6H16N2O3
164.21
MFCD00151035
HZRUTVAFDWTKGD-XZNNNFJINA-N
l-lysine monohydrate, l-lysine hydrate, lysine monohydrate, l +-lysine monohydrate, l-lysine, hydrate, h-lys-oh h2o, lysine, hydrate, lysine hydrate, l-lysine, monohydrate, l-lysine, hydrate 1:1
16211825
O.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
39665-12-8
C6H16N2O3
164.21
MFCD00151035
HZRUTVAFDWTKGD-XZNNNFJINA-N
l-lysine monohydrate, l-lysine hydrate, lysine monohydrate, l +-lysine monohydrate, l-lysine, hydrate, h-lys-oh h2o, lysine, hydrate, lysine hydrate, l-lysine, monohydrate, l-lysine, hydrate 1:1
16211825
O.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material L(+)-Lysine monohydrate
Schmelzpunkt 212.0°C to 214.0°C
Ammonium 200ppm max.
pH 9 to 10.5 (2.5% soln. at 25°C)
Farbe Weiß bis gelb
Chlor (Cl) 300ppm max.
Schwermetalle (als Pb) 10ppm max.
Prozentgehaltsbereich 99%
Infrarotspektrum Echt
Strukturformel H2N(CH2)4CH(NH2)CO2H·H2O
Eisen (Fe) 10ppm max.
Beilstein 04, 435
Merck Index 14, 5636
Sonstige Aminosäuren 0.5% max. (TLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1500g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in common neutral solvents
IUPAC-Name 2,6-diaminohexanoic acid hydrate
Spezifische Drehung + 26.25
Sulfat 200ppm max.
Formelmasse 164.21
Transmission 95% min. (c=5, H2O, 430nm) 1cm cell
Reinheit (%) 99%
Sulfatasche 0.1% max.
Wasser 10 to 11.5%
Spezifischer Drehzustand + 26.25 (20.00°C c=8,6N HCl)
Menge 25 g
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle