Learn More
L-(-)-Äpfelsäure, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15465479
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
97-67-6
C4H6O5
134.087
MFCD00064213
BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
l-malic acid, l---malic acid, s-2-hydroxysuccinic acid, 2s-2-hydroxybutanedioic acid, l--malic acid, apple acid, --malic acid, l-apple acid, s-malic acid, s-2-hydroxybutanedioic acid
222656
CHEBI:30797
(2S)-2-Hydroxybutandionsäure
C(C(C(=O)O)O)C(=O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
97-67-6
C4H6O5
134.087
MFCD00064213
BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
l-malic acid, l---malic acid, s-2-hydroxysuccinic acid, 2s-2-hydroxybutanedioic acid, l--malic acid, apple acid, --malic acid, l-apple acid, s-malic acid, s-2-hydroxybutanedioic acid
222656
CHEBI:30797
(2S)-2-Hydroxybutandionsäure
C(C(C(=O)O)O)C(=O)O
L-(-)-Malic acid is used as a food additive, Selective α-amino protecting reagent for amino acid derivatives. Versatile synthon for the preparation of chiral compounds including κ-opioid receptor agonists, 1α,25-dihydroxyvitamin D3 analogue, and phoslactomycin B.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-(-)-Äpfelsäure wird als Lebensmittelzusatzstoff verwendet, Selektives α-Aminoschutzreagenz für Aminosäurederivate. Vielseitiges Synthon zur Herstellung chiraler Verbindungen, einschließlich κ-Opioidrezeptor-Agonisten, 1α,25-Dihydroxyvitamin D3 analog, und Phoslaktomycin B.
Löslichkeit
In Wasser löslich (363 g/l).
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material L-(-)-Malic acid
Schmelzpunkt 100°C to 106°C
Farbe Weiß
Dichte 1.6
Flammpunkt 220°C (428°F)
Menge 500 g
Beilstein 1723541
Merck Index 14,5707
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(363g/L).
Optische Drehung −26° (c=5.5 in pyridine)
Formelmasse 134.09
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver