Learn More
L(-)-Äpfelsäure, 99 %, ACROS Organics™
24.30 € - 241.80 €
Chemische Identifikatoren
CAS 97-67-6
Summenformel C4H6O5
Molare Masse (g/mol) 134.087
MDL-Nummer MFCD00064213
InChI-Schlüssel BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
Synonym l-malic acid, l---malic acid, s-2-hydroxysuccinic acid, 2s-2-hydroxybutanedioic acid, l--malic acid, apple acid, --malic acid, l-apple acid, s-malic acid, s-2-hydroxybutanedioic acid
PubChem-CID 222656
ChEBI CHEBI:30797
IUPAC-Name (2S)-2-Hydroxybutandionsäure
SMILES C(C(C(=O)O)O)C(=O)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10113010
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
150590250
25g Kunststoffflasche 24.30 €
25 Gramm Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
06-11-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10295290
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
150591000
100g Kunststoffflasche 65.00 €
100 Gramm Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
06-11-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10637744
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
150595000
500g Kunststoffflasche 241.80 €
500 Gramm Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
06-11-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
97-67-6
134.087
BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
222656
(2S)-2-Hydroxybutandionsäure
C4H6O5
MFCD00064213
l-malic acid, l---malic acid, s-2-hydroxysuccinic acid, 2s-2-hydroxybutanedioic acid, l--malic acid, apple acid, --malic acid, l-apple acid, s-malic acid, s-2-hydroxybutanedioic acid
CHEBI:30797
C(C(C(=O)O)O)C(=O)O
Spezifikation
L(-)-Malic acid
fumaric acid: < 0.2%
99%
HO2CCH2CH(OH)CO2H
100ppm max.
15, 5771
BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
(2S)-2-Hydroxybutandionsäure
222656
134.09
≥98.5%
Authentic
-1.5° to -3° (20°C, 589nm) (c=8.5, water)
0.2% max.
99°C to 107°C
25g
97-67-6
2ppm max.
C4H6O5
MFCD00064213
03, 419
l-malic acid, l---malic acid, s-2-hydroxysuccinic acid, 2s-2-hydroxybutanedioic acid, l--malic acid, apple acid, --malic acid, l-apple acid, s-malic acid, s-2-hydroxybutanedioic acid
C(C(C(=O)O)O)C(=O)O
134.087
CHEBI:30797
Kristallpulver oder Kristalle
20ppm max.
Kunststoffflasche
300ppm max.
− 2.00 (20.00°C c=8.5,H2O)
Weiß