Learn More
L-Mannono-1,4-lactone, TRC
Artikelnummer. 30478922
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30478922 5 g 5 Gramm
30471729 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30478922 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM1660305G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22430-23-5
Summenformel C6 H10 O6
Molekulargewicht (g/mol) 178.14
Synonym L-Mannonic acid, γ-lactone, Mannonic acid, γ-lactone, L- (8CI), L-Mannono-1,4-lactone, L-Mannono-γ-lactone
IUPAC-Name (3R,4S,5S)-5-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxyoxolan-2-one
SMILES OC[C@H](O)[C@@H]1OC(=O)[C@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Mannonic acid gamma-lactone
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H10O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2-5,7-10H,1H2/t2-,3-,4+,5-/m0/s1
Formelmasse 178.0477