Learn More
L(-)-Mannose, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4112208
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
10030-80-5
C6H12O6
180.16
MFCD00136021
GZCGUPFRVQAUEE-BXKVDMCESA-N
l-mannose, l---mannose, aldehydo-l-mannose, mannose, l, 2r,3r,4s,5s-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, unii-2w3ye50tx8, aldehydo-l-manno-hexose, l-?-mannose
82308
CHEBI:37681
(2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C=O
10030-80-5
C6H12O6
180.16
MFCD00136021
GZCGUPFRVQAUEE-BXKVDMCESA-N
l-mannose, l---mannose, aldehydo-l-mannose, mannose, l, 2r,3r,4s,5s-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, unii-2w3ye50tx8, aldehydo-l-manno-hexose, l-?-mannose
82308
CHEBI:37681
(2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C=O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material L(-)-Mannose
Schmelzpunkt 129.0°C to 131.0°C
Farbe Weiß
Glührückstand 0.1% max.
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (60° to 70°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (ELSD) (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Spezifischer Drehzustand −14.70° (20°C c=4,H2O,NH3)
Spezifische Drehung − 14.70
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol,insoluble in ether
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Pulver