Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-(-)-Mannose, 99 %
Beschreibung
L-Mannose is used in a study to assess substrate specificity of galactokinase from Streptococcus pneumoniae. It has also been used in a study to investigate a versatile route to L-hexoses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L-Mannose wird in einer Studie zur Beurteilung der Substratspezifität von Galactokinase aus Streptococcus pneumoniae verwendet. Es wurde auch in einer Studie verwendet, um einen vielseitigen Weg zu L-Hexosen zu untersuchen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (100 mg/ml).
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-(-)-Mannose |
| Schmelzpunkt | 129°C to 131°C |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 1724628 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in Water (100mg/mL). |
| Formelmasse | 180.16 |
| Reinheit (%) | 99% |