Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Methioninmethylester-Hydrochlorid, 99 %
Artikelnummer. 10421851 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10421851 25 g Glasflasche 25 Gramm
10542441 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10421851 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 229350250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2491-18-1 | C6H14ClNO2S | 199.69 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2491-18-1
Summenformel C6H14ClNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 199.69
MDL-Nummer MFCD00012491,MFCD00067540
InChI-Schlüssel MEVUPUNLVKELNV-UHFFFAOYNA-N
Synonym h-met-ome.hcl, l-methionine methyl ester hydrochloride, h-met-ome hydrochloride, methionine methyl ester hcl, methyl 2s-2-amino-4-methylsulfanyl butanoate hydrochloride, h-d-met-ome hydrochloride, met-ome.hcl, met-ome. hcl, h-met-ome. hcl, pubchem14925
PubChem CID 11435579
IUPAC-Name Methyl (2S)-2-amino-4-methylsulfanylbutanoathydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].COC(=O)C(N)CCSC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Methionine methyl ester hydrochloride
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 151°bis 153 °C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5 to 102.5% (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2CH3·HCl
Menge 25 g
Spezifischer Drehzustand +26° (24°C c=5,H2O)
Spezifische Drehung + 26
Löslichkeitsinformationen (5% in methanol) Clear colorless to light yellow
Formelmasse 199.7
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver