Learn More
Melford L-Ornithin-HCl
Beschreibung
Polyamin-Wachstumsregulator.
Polyamin-Wachstumsregulator.
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 3184-13-2 |
| Summenformel | C5H12N2O2-HCl |
| Menge | 100 g |