Learn More
L-Phenylalaninbenzylester-Hydrochlorid, 97 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 11985391 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11985391 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11985391 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 442800050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Phenylalanine benzyl ester hydrochloride
CAS 2462-32-0
Schmelzpunkt 190°C to 194°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Summenformel C16H18ClNO2
MDL-Nummer MFCD00043249
Menge 5 g
Spezifische Drehung -13.1
Synonym l-phenylalanine benzyl ester hydrochloride, h-phe-obzl.hcl, h-phe-obzl hcl, l-phenylalanine benzyl ester hcl, s-benzyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, phenylalanine, phenylmethyl ester, hydrochloride, benzyl 2s-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, phenylmethyl 2s-2-amino-3-phenylpropanoate, chloride, pubchem19007, benzyl phenylalaninate hydrochloride
InChI-Schlüssel CEXFHIYDTRNBJD-RSAXXLAASA-N
SMILES Cl.N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
IUPAC-Name Benzyl (2S)-2-amino-3-phenylpropanoathydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 291.78
PubChem CID 12636208
Formelmasse 291.78
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • L-Phenylalanine benzyl ester hydrochloride