missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-Phenylalaninbenzylester Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7030400
49.26 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2462-32-0
C16H18ClNO2
291.78
MFCD00043249
CEXFHIYDTRNBJD-RSAXXLAASA-N
l-phenylalanine benzyl ester hydrochloride, h-phe-obzl.hcl, h-phe-obzl hcl, l-phenylalanine benzyl ester hcl, s-benzyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, phenylalanine, phenylmethyl ester, hydrochloride, benzyl 2s-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, phenylmethyl 2s-2-amino-3-phenylpropanoate, chloride, pubchem19007, benzyl phenylalaninate hydrochloride
12636208
Benzyl (2S)-2-amino-3-phenylpropanoathydrochlorid
Cl.N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2462-32-0
C16H18ClNO2
291.78
MFCD00043249
CEXFHIYDTRNBJD-RSAXXLAASA-N
l-phenylalanine benzyl ester hydrochloride, h-phe-obzl.hcl, h-phe-obzl hcl, l-phenylalanine benzyl ester hcl, s-benzyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, phenylalanine, phenylmethyl ester, hydrochloride, benzyl 2s-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, phenylmethyl 2s-2-amino-3-phenylpropanoate, chloride, pubchem19007, benzyl phenylalaninate hydrochloride
12636208
Benzyl (2S)-2-amino-3-phenylpropanoathydrochlorid
Cl.N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(=O)OCC1=CC=CC=C1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material L-Phenylalanine benzyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt 197°C to 200°C
Formelmasse 291.77
Reinheit (%) 98%
Menge 5 g

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'