missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-Phenylalanin-d5, TRC

Artikelnummer. 30423079
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30423079 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30423079 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP319418100MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material L-Phenylalanine-D5
CAS 56253-90-8
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C9 2H5 H6 N O2
Menge 100 mg
Synonym L-Phenylalanine-(phenyl-D5), L-Phenylalanine-2,3,4,5,6-d5, L-Phenyl-d5-alanine (9CI), L-(2,3,4,5,6-2H5)Phenylalanine, L-Phenyl-2,3,4,5,6-d5-alanine, L-Phenylalanine-d5, [2H5]Phenylalanine, d5-ring-L-Phenylalanine
InChI-Formel InChI=1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i1D,2D,3D,4D,5D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(C[C@H](N)C(=O)O)c([2H])c1[2H]
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 170.22
Formelmasse 170.1104
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.