Learn More
L-Phenylalaninethyl-Ester-Hydrochlorid, 99 %, Acros Organics™
Marke: Acros Organics 205430100
Weitere Details : CAS : 3182-93-2 Netto-Gewicht : 0.06000kg
Menge | 10g |
---|---|
Verpackung | Kunststoffflasche |
Chemische Identifikatoren
3182-93-2 | |
229.71 | |
FPFQPLFYTKMCHN-PPHPATTJSA-N | |
165085 | |
CCOC(=O)C(CC1=CC=CC=C1)N.Cl |
C11H15NO2·ClH | |
MFCD00012507 | |
l-phenylalanine ethyl ester hydrochloride, h-phe-oet.hcl, ethyl l-phenylalaninate hydrochloride, s-ethyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, ethyl 2s-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, l-phenylalanine, ethyl ester, hydrochloride, l-phenylalanine ethylester, ethyl l-phenylalaninate hcl, phenylalanine ethyl ester hydrochloride, phe-oet.hcl | |
Ethyl-(2S)-2-amino-3-phenylpropanoat;hydrochlorid |
Spezifikation
L-Phenylalanine ethyl ester hydrochloride | |
Kunststoffflasche | |
+ 33.7 | |
154°C to 157°C | |
99% | |
99% | |
C6H5CH2CH(NH2)CO2C2H5·HCl | |
14, 497 | |
FPFQPLFYTKMCHN-PPHPATTJSA-N | |
Ethyl-(2S)-2-amino-3-phenylpropanoat;hydrochlorid | |
165085 | |
Feiner, nadelartiger kristalliner Feststoff |
Authentic | |
+33.70° (21°C c=2,C2H5OH) | |
Weiß | |
10g | |
3182-93-2 | |
C11H15NO2·ClH | |
MFCD00012507 | |
l-phenylalanine ethyl ester hydrochloride, h-phe-oet.hcl, ethyl l-phenylalaninate hydrochloride, s-ethyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, ethyl 2s-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, l-phenylalanine, ethyl ester, hydrochloride, l-phenylalanine ethylester, ethyl l-phenylalaninate hcl, phenylalanine ethyl ester hydrochloride, phe-oet.hcl | |
CCOC(=O)C(CC1=CC=CC=C1)N.Cl | |
229.71 | |
229.71 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
- L-Phenylalanine ethyl ester hydrochloride
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.