Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+ )-α-Phenylglycin, 99 %
Artikelnummer. 10164700 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10164700 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10290893 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10164700 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 217990250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2935-35-5 | C8H9NO2 | 151.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2935-35-5
Summenformel C8H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 151.16
MDL-Nummer MFCD00064403
InChI-Schlüssel ZGUNAGUHMKGQNY-ZETCQYMHSA-N
Synonym h-phg-oh, l-phenylglycine, s-2-amino-2-phenylacetic acid, l-+-alpha-phenylglycine, l-2-phenylglycine, l-+-2-phenylglycine, s-phenylglycine, phenylglycine, 2s-2-amino-2-phenylacetic acid, 2s-amino phenyl acetic acid
PubChem CID 99291
ChEBI CHEBI:439819
IUPAC-Name (2S)-2-amino-2-phenylessigsäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(+)-α-Phenylglycine
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt >300.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 0.3% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C6H5CH(NH2)CO2H
Menge 25 g
Beilstein 14, 459
Fieser 13,225
Merck Index 14, 7291
Spezifischer Drehzustand + 157.00 (20.00°C c=2,2N HCl)
Spezifische Drehung + 157.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.3g/100mL. Other solubilities: soluble in aq.sol. of inorg. solvents and alkalies,practically insoluble in alcohol
Transmission 98% min. (c=5, 2N HCl, 430nm) 1cm cell
Formelmasse 151.16
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feines Kristallpulver