missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-Phenylglycinamid, Mikromol™

Artikelnummer. 17931096
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17931096 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17931096 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3378.240100

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

L-Phenylglycinamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material L-Phenylglycine Amide
CAS 6485-52-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile L-Phenylglycine Amide
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C8 H10 N2 O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym L-(+)-2-Amino-2-phenyl-acetamide, (S)-α-Amino-benzeneacetamide, (2S)-2-Amino-2-phenylethanamide, L-Phenylglycinamide, L-α-Phenylglycine amide, Benzeneacetamide, α-amino-, (αS)- (9CI, ACI), (αS)-α-Aminobenzeneacetamide (ACI), Acetamide, 2-amino-2-phenyl-, L-(+)- (8CI), Benzeneacetamide, α-amino-, (S)- (ZCI)
InChI-Formel InChI=1S/C8H10N2O/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,9H2,(H2,10,11)/t7-/m0/s1
SMILES N[C@H](C(=O)N)c1ccccc1
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-2-phenylacetamid
Molekulargewicht (g/mol) 150.18
Menge 100 mg
Formelmasse 150.0793 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.