Learn More
L-Pyroglutamic Acid Beta-Naphthylamide, TRC
Artikelnummer. 30423352
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30423352 100 mg
30410810 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30423352 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP997500100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22155-91-5
Summenformel C15 H14 N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 254.28
Synonym L-Pyroglutamic Acid -Ss-Naphthylamide
IUPAC-Name (2S)-N-naphthalen-2-yl-5-oxopyrrolidine-2-carboxamide
SMILES O=C(Nc1ccc2ccccc2c1)[C@@H]3CCC(=O)N3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Pyroglutamic Acid beta-Naphthylamide
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H14N2O2/c18-14-8-7-13(17-14)15(19)16-12-6-5-10-3-1-2-4-11(10)9-12/h1-6,9,13H,7-8H2,(H,16,19)(H,17,18)/t13-/m0/s1
Formelmasse 254.1055