Learn More
L-Quebrachitol, TRC
Artikelnummer. 30418996
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30418996 100 mg -
30410142 500 mg -
30413743 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30418996 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCQ990090100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 642-38-6
Summenformel C7 H14 O6
Molekulargewicht (g/mol) 194.18
Synonym 2-O-methyl-L-chiro-inositol, Brahol, Quebrachit
IUPAC-Name (1R,2S,4S,5R)-6-methoxycyclohexane-1,2,3,4,5-pentol
SMILES CO[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (-)-Quebrachitol
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H14O6/c1-13-7-5(11)3(9)2(8)4(10)6(7)12/h2-12H,1H3/t2-,3-,4-,5+,6+,7-/m0/s1
Formelmasse 194.079