Learn More
L-Rhamnose-Diethyldithioacetal, TRC
Artikelnummer. 30427933
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30427933 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30427933 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR31505025G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Rhamnose Diethyl Dithioacetal
CAS 6748-70-5
Summenformel C10 H22 O4 S2
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H22O4S2/c1-4-15-10(16-5-2)9(14)8(13)7(12)6(3)11/h6-14H,4-5H2,1-3H3/t6-,7-,8+,9+/m0/s1
SMILES CCSC(SCC)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)O
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5S)-1,1-Bis(ethylsulfanyl)hexan-2,3,4,5-tetrol
Molekulargewicht (g/mol) 270.41
Formelmasse 270.096