Learn More
L-(+)-Ribose, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7025570
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
24259-59-4
C5H10O5
150.13
MFCD00167010
HMFHBZSHGGEWLO-ZHZWXSSZNA-N
l-ribose, l-+-ribose, 2s,3s,4s-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-l-ribose, aldehydo-l-ribo-pentose, ror, l-ribose 9ci, ksc202k1p
90428
CHEBI:47015
(3S,4R,5S)-5-(hydroxymethyl)oxolane-2,3,4-triol
OC[C@@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@H]1O
24259-59-4
C5H10O5
150.13
MFCD00167010
HMFHBZSHGGEWLO-ZHZWXSSZNA-N
l-ribose, l-+-ribose, 2s,3s,4s-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-l-ribose, aldehydo-l-ribo-pentose, ror, l-ribose 9ci, ksc202k1p
90428
CHEBI:47015
(3S,4R,5S)-5-(hydroxymethyl)oxolane-2,3,4-triol
OC[C@@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@H]1O
L-Ribose is a potential starting material for the synthesis of many L-nucleoside-based pharmaceutical compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Ribose ist ein potentielles Ausgangsmaterial für die Synthese vieler L-Nukleosid-basierter pharmazeutischer Verbindungen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (100 mg/ml).
Hinweise
Von Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material L-(+)-Ribose
Schmelzpunkt 85°C to 88°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (100mg/ml).
Formelmasse 150.13
Reinheit (%) 99%