Learn More
L(+)-Ribose, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15560524
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
24259-59-4
C5H10O5
150.13
MFCD00167010
HMFHBZSHGGEWLO-ZHZWXSSZNA-N
l-ribose, l-+-ribose, 2s,3s,4s-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-l-ribose, aldehydo-l-ribo-pentose, ror, l-ribose 9ci, ksc202k1p
90428
CHEBI:47015
(3S,4R,5S)-5-(hydroxymethyl)oxolane-2,3,4-triol
OC[C@@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@H]1O
24259-59-4
C5H10O5
150.13
MFCD00167010
HMFHBZSHGGEWLO-ZHZWXSSZNA-N
l-ribose, l-+-ribose, 2s,3s,4s-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-l-ribose, aldehydo-l-ribo-pentose, ror, l-ribose 9ci, ksc202k1p
90428
CHEBI:47015
(3S,4R,5S)-5-(hydroxymethyl)oxolane-2,3,4-triol
OC[C@@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@H]1O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material L(+)-Ribose
Schmelzpunkt 84.0°C to 86.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Menge 5 g
Beilstein 01,859
Spezifischer Drehzustand + 20.00 (20.00°C c=2,water)
Spezifische Drehung + 20.00
Löslichkeitsinformationen (10% in water) Clear colorless
Formelmasse 150.13
Reinheit (%) 99%