missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L-Ribose, TRC
Spezifikation
Specifikationer
| Chemischer Name oder Material | L-Ribose |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4+,5-/m1/s1 |
| Formelmasse | 150.0528 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?