Learn More
Masterflex™ L/S™ Antrieb mit fester Drehzahl
Masterflex™ L/S™ Antrieb mit fester Drehzahl für zuverlässige, allgemeine Transfer- und Zufuhranwendungen
Marke:  Masterflex™ 07540-20
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.42000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13035666
  • 496.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab
03-12-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kostengünstige Antriebe für zuverlässige allgemeine Transfer- und Zufuhranwendungen
  • Das Gehäuse aus lackiertem Stahl hat die Schutzart IP 22
  • Wählen Sie aus sieben Geschwindigkeiten je nach Durchflussrate oder der Anzahl der erforderlichen Förderhöhen
  • Die preisgünstigen Antriebe mit fester Drehzahl sind stapelbar und ideal die Versorgung in Labor, Feld oder Prozess
  • Die kompakten Antriebe sind ideal für Anwendungen mit begrenztem Platz
  • Ein beleuchteter Netzschalter an der Vorderseite des Antriebs zeigt an, wenn die Pumpe läuft
  • Kompatibel mit fünf verschiedenen Pumpenkopftypen: Pumpenköpfe der Typen Standard, Easy-Load™, Easy-Load™ II, Easy-Load™3 und Cartridge
  • Für bis zu 2 Pumpenköpfe
Spezifikation
Spezifikation
20 rpm
Krebs- und fortpflanzungsgefährdend gemäß Proposition 65
152 x 134 x 118 mm
1.2 - 96 mL/min
IP 22
2 Pump Heads Accepted
0,6 Ampere
Fixed Speed
115 VAC
Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge Pump Heads
Painted Steel
Pump Drive