Learn More
Masterflex™ Masterflex™ L/S™ Pumpenschläuche aus peroxidvernetztem Silikon, auf Rolle
Weniger Ausschuss dank Schlauchmaterial auf Rollen. Cole-Parmer™ Masterflex&trade L/S™ Pumpenschläuche aus peroxidvernetztem Silikon zeichnen sich durch eine glatte Oberfläche und niedriges Proteinbindungspotenzial aus. Diese Schläuche eignen sich optimal für Pharmazie und Biotechnologie, Peristaltikpumpen und Nahrungsmittelindustrie.
Brand: Masterflex™ 96407-16
Additional Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Description
- Original Masterflex™ Schläuche werden einer robusten Prüfung unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten
- Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
- Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
- Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Packungen, Behälter und Spulen für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Größere physische Komprimierung
- Für Anwendungen in Pharmazie, Biotechnologie und Lebensmittelindustrie, zur Verwendung mit Peristaltikpumpen
- Ausgezeichnete Hitzebeständigkeit, niedriger Druckverformungsrest, geruchlos, ungiftig, durchscheinend
- Die durchgehenden Pumpenschläuche sind auf praktischen und handlichen Spulen aufgerollt, die leichter zu transportieren sind und weniger Stauraum benötigen als die entsprechende Menge an einzelnen Schlauchschlangen.
Specifications
Pumpenschlauch | |
Ja | |
Silikon (Peroxid-gehärtet) | |
76,2 m | |
16 | |
1/8 in. | |
40 psi, 2,7 bar | |
100 °C |
FDA-Zulassung; Prop 65 NA (keine Prop 65 Chemikalien) | |
3,1 mm | |
250 ft. | |
-40 °C | |
480 ml/min | |
Autoklav, Ethylenoxid | |
660 Mm Hg |