Learn More
Masterflex™ L/S™ Präzision BioPharm Pumpenschlauch, platinvernetztes Silikon
Beschreibung
Diese Thermo Scientific Schläuche werden mit den Peristaltikpumpen FH15 und FH30 verwendet.
Die Materialien sind präzisionsextrudiert, um optimale Leistung bei der Flusspräzision und Reproduzierbarkeit zu garantieren.
Silikon (Platin)
- Leicht verbesserte Durchsichtigkeit
- Glatte Oberfläche; geringe Proteinbindung
- Weniger potenzielle herauslösbare Bestandteile
- Ideal für pharmazeutische und biotechnologische Anwendungen
- Maximaldruck: 2 bar
- Lieferung als 7,6 m (25 ft./Packung)
- Ideal für allgemeine Übertragungsanwendungen
- Wirtschaftlich
- Ungiftig, alterungsbeständig und nicht oxidierend
- Maximaldruck 2 bar
- Lieferung als 15,2 m (50 ft./Packung)
- Schlauchlebensdauer > 10.000 h
- Beständig gegen Ozon und UV-Strahlung
- Nicht zytotoxisch und nicht hämolytisch
- Ideal für Arbeiten mit Geweben und Zellkulturen
- Maximaldruck: 2,5 bar
- Lieferung als 7,6 m (25 ft./Packung)
- Erfüllt FDA- und NSF-Normen
- Hervorragende chemische Beständigkeit
- Beständig gegenüber korrodierenden Substanzen, Lösungsmitteln und Ölen bei erhöhten Temperaturen
- Maximaldruck: 1 bar
- Lieferung als 7,6 m (25 ft./Packung)
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | USP Extrahierbare Stoffe der Klasse V; übertrifft Implantate der Klasse VI; FDA 21 CFR 177.2600; Übertrifft die 3A-Hygiene-cGMP-Anforderungen (FDA 21 CFR 210 und 211). Europäisches Arzneibuch (EP) |
| Beschreibung | FH13 und FH30 Peristaltikpumpenschläuchen |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/8 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 3.2mm |
| Material | Platinbehandeltes Silikon |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 25 ft. . |
| Gesamtlänge (metrisch) | 7,6 Mio. |
| Zur Verwendung mit | Turbine Größe 16 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sehr gute Biokompatibilität. Keine herauslösbaren Zusatzstoffe, DOP oder Plastifikatoren; Phthalat- und Latex-frei; geruchlos und ungiftig, pilzresistent. Keine Geschmacksbeeinträchtigung der transportierten Flüssigkeiten. Extrem gut über einen breiten Temperaturbereich. Wetter-, ozon-, korona- und strahlungsbeständig. Minimale Tendenz zum Setzen. |
| Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | -58 °F |
| Mehr anzeigen |