Learn More
Masterflex™ Masterflex™ PharMed™ BPT L/S™ Präuisions-Pumpenschläuche
Diese Schläuche eignen sich für Arbeiten mit Zell- und Gewebekulturen sowie für pharmazeutische Anwendungsbereiche. Masterflex™ PharMed™ BPT L/S™ Präzisionspumpenschläuche sind beständig gegen Säuren, Basen, Oxidationsmittel sowie tierische Fette und pflanzliche Öle. Die Schläuche sind wärmeversiegelbar, bindungsfähig und formbar. Für lichtempfindliche Proben gut geeignet.
Marke:  Masterflex™ 06508-14
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11862603
  • 453.00 € / 7.50 Meter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Diese Schläuche eignen sich für Arbeiten mit Zell- und Gewebekulturen sowie für pharmazeutische Anwendungsbereiche.Pharmed™ BPT L/S™ Präzisionspumpenschläuche sind beständig gegen Säuren, Laugen, Oxidationsmittel sowie tierische und pflanzliche Öle.Die Schläuche sind hitzeabdichtbar, biegsam und formbar.Auch geeignet für lichtempfindliche Proben.
Masterflex™ L/S™ Pumpenschläuche sind nach extrem niedrigen Toleranzen gefertigt und passend auf unsere L/S™ Pumpenköpfe. Dadurch sind ein genauer, wiederholbarer Durchfluss und eine lange Lebensdauer der Schläuche gegeben. Unsere Pumpenschläuche werden im Werk getestet und visuell inspiziert, um die beste Leistung Ihrer Peristaltikpumpe zu gewährleisten.
  • Anwendungen: Arbeit mit Zell- und Gewebekulturen und pharmazeutische Anwendungen. Auch geeignet für lichtempfindliche Proben.
  • Merkmale: Ungiftig; nicht-hämolytisch; extrem geringe Permeabilität; beständig gegen Säuren, Laugen, Oxidationsmittel sowie tierische und pflanzliche Öle; hitzeabdichtbar, klebbar und formbar. Undurchsichtig, beige.
  • Zertifikate: FDA-konform und erfüllt die Anforderungen von USP-Klasse VI und EP. Schläuche sind gemäß GMP hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
1.6 mm
0,19 in.
25 ft.
F├╝r Zell- und Gewebekulturen und pharmazeutische Anwendungen sowie f├╝r lichtempfindliche Proben
Je 1 x
0.21 bis 130 ml/min
Undurchsichtig, beige
660 Mm Hg
Pumpenschlauch
1/16 in.
PharMed BPT
4.8 mm
7.6 m
-51 °C
14
1/16 in.
40 psi
132 °C