missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-Selectin/CD62L Antibody (DREG-56), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30154737
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30154737 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30154737 Lieferant Novus Biologicals (Bio-Techne) Lieferanten-Nr. NBP281084CL1

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

L-Selectin/CD62L Monoclonal antibody specifically detects L-Selectin/CD62L in Bovine,Chimpanzee,Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunoprecipitation,Western Blot,Neutralization
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen L-Selectin/CD62L
Anwendungen Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Western Blot, Neutralization
Klassifikation Monoclonal
Klon DREG-56
Konjugat CoraFluor 1
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CD62L, CD62L antigen, gp90-MEL, hLHRc, LAM-1, LAM1LECAM1, Leu-8, LEU8, Leukocyte adhesion molecule 1, Leukocyte surface antigen Leu-8, Leukocyte-endothelial cell adhesion molecule 1, LNHRTQ1, LSEL, L-selectin, Lyam-1, LYAM1CD62 antigen-like family member L, Lymph node homing receptor, lymphocyte adhesion molecule 1, pln homing receptor, PLNHR, selectin L
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was produced by immunizing mice with the concentrated supernatant generated after centrifugation of human peripheral blood leukocytes.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Cardiovascular Biology, Glycobiology, Immunology, Lipid and Metabolism, Myeloid derived Suppressor Cell, Signal Transduction, Stem Cells
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6402
Zielspezies Bovine, Chimpanzee, Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.