Learn More
Alfa Aesar™ L-Serinamid-Hydrochlorid, 95 %
Marke:  Alfa Aesar™ H65169.22
Weitere Details : CAS : 65414-74-6 Netto-Gewicht : 0.10000kg
Menge 100g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15462479
  • 1067.00 € / 100 Gramm
Verfügbar ab
10-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
65414-74-6
140.567
VURWDDZIWBGXCK-DKWTVANSSA-N
16212403
C(C(C(=O)N)N)O.Cl
C3H9ClN2O2
MFCD00067560
l-serinamide hydrochloride, h-ser-nh2.hcl, l-serine amide hydrochloride, s-2-amino-3-hydroxypropanamide hydrochloride, 2s-2-amino-3-hydroxypropanamide hydrochloride, propanamide, 2-amino-3-hydroxy-, monohydrochloride, 2s, s-2-amino-3-hydroxypropionamide hydrochloride, h-ser-nh hcl, h-ser-nh2cl, h-ser-nh2?cl
(2S)-2-amino-3-hydroxypropanamidhydrochlorid
Spezifikation
L-Serinamide hydrochloride
C3H9ClN2O2
3911773
VURWDDZIWBGXCK-DKWTVANSSA-N
(2S)-2-amino-3-hydroxypropanamidhydrochlorid
16212403
Pulver
185°C to 188°C
65414-74-6
MFCD00067560
l-serinamide hydrochloride, h-ser-nh2.hcl, l-serine amide hydrochloride, s-2-amino-3-hydroxypropanamide hydrochloride, 2s-2-amino-3-hydroxypropanamide hydrochloride, propanamide, 2-amino-3-hydroxy-, monohydrochloride, 2s, s-2-amino-3-hydroxypropionamide hydrochloride, h-ser-nh hcl, h-ser-nh2cl, h-ser-nh2?cl
C(C(C(=O)N)N)O.Cl
140.567
140.57
95%
100g
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation