Learn More
L-Serinamid-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3757521
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
65414-74-6
C3H9ClN2O2
140.567
MFCD00067560
VURWDDZIWBGXCK-DKWTVANSSA-N
l-serinamide hydrochloride, h-ser-nh2.hcl, l-serine amide hydrochloride, s-2-amino-3-hydroxypropanamide hydrochloride, 2s-2-amino-3-hydroxypropanamide hydrochloride, propanamide, 2-amino-3-hydroxy-, monohydrochloride, 2s, s-2-amino-3-hydroxypropionamide hydrochloride, h-ser-nh hcl, h-ser-nh2cl, h-ser-nh2?cl
16212403
(2S)-2-amino-3-hydroxypropanamidhydrochlorid
C(C(C(=O)N)N)O.Cl
65414-74-6
C3H9ClN2O2
140.567
MFCD00067560
VURWDDZIWBGXCK-DKWTVANSSA-N
l-serinamide hydrochloride, h-ser-nh2.hcl, l-serine amide hydrochloride, s-2-amino-3-hydroxypropanamide hydrochloride, 2s-2-amino-3-hydroxypropanamide hydrochloride, propanamide, 2-amino-3-hydroxy-, monohydrochloride, 2s, s-2-amino-3-hydroxypropionamide hydrochloride, h-ser-nh hcl, h-ser-nh2cl, h-ser-nh2?cl
16212403
(2S)-2-amino-3-hydroxypropanamidhydrochlorid
C(C(C(=O)N)N)O.Cl
Chemischer Name oder Material L-Serinamide hydrochloride
Schmelzpunkt 184°C to 190°C
Farbe Violett bis Rot
Prozentgehaltsbereich 98%
Infrarotspektrum Echt
Strukturformel HOCHCH(NH)CONH·HCl
Verpackung Glasflasche
Spezifische Drehung +13.5° to +15.5° (20°C, 589nm) (c=1, H2O)
Formelmasse 140.57
Reinheit (%) ≥97.5% (Argentometry)
Spezifischer Drehzustand +14.5° (20°C c=1,H2O)
Menge 250 mg
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver