Learn More
L-Serinmethylester Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
L-Serine methyl ester hydrochloride is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields. It is also a used as a raw material in peptide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Serin-Methylester-Hydrochlorid ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Färberfeldern verwendet wird. Es wird auch als Rohstoff in der Peptidsynthese verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (50 mg/ml) und Methanol
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
L-Serin-Methylester-Hydrochlorid ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Färberfeldern verwendet wird. Es wird auch als Rohstoff in der Peptidsynthese verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (50 mg/ml) und Methanol
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Serine methyl ester hydrochloride |
Schmelzpunkt | 155°C (decomposition) |
Beilstein | 3559591 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (50mg/ml),and methanol |
Formelmasse | 155.58 |
Reinheit (%) | 98% |
Menge | 5 g |
Optische Drehung | +5° (c=2 in methanol) |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |