Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ L-förmige Zellspatel
Ideal für die gleichmäßige Verteilung von Bakterienkulturen
17.95 € - 77.20 €
Spezifikation
Farbe | Blau |
---|---|
Material | Polypropylen |
Produkttyp | Zellenverteiler |
Sterilität | Steril |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Agarkulturschale |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15615467
|
Fisherbrand™
|
Zellenverteiler | Zellverteiler mit 10 Einheiten pro Beutel und 50 Beuteln pro Karton |
77.20 €
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15625467
|
Fisherbrand™
|
Zellenverteiler | Zellverteiler mit 1 Einheit pro Beutel und 100 Beuteln pro Karton |
17.95 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Ideal für die gleichmäßige Verteilung von Bakterienkulturen
- Einwegprodukt
- Glatte Verteiloberfläche mit leichtem Aufwärtswinkel verringert das Risiko der Beschädigung von Agar-Proben.
- L-Form ermöglicht das Aufbringen auf die gesamte Petrischale oder Plattenoberfläche.
- Durch vorsterilisiertes blaues Polypropylen ist kein Abflammen oder Autoklavieren mehr erforderlich.
Spezifikation
Blau | |
Zellenverteiler | |
Agarkulturschale | |
Ja |
Polypropylen | |
Steril | |
L-förmig | |
Ideal zur gleichmäßigen Verteilung von Bakterienkulturen. Glatte Verteilungsoberfläche mit leichtem Aufwärtswinkel verringert das Risiko einer Beschädigung der Agar-Probe. |