Learn More
L(+)-Weinsäure, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spécification
Spécification
| Chemischer Name oder Material | L(+)-Tartaric acid |
| Schmelzpunkt | 168,0°bis 172,0 °C |
| Farbe | Weiß oder farblos |
| Prozentgehaltsbereich | 99+% |
| Strukturformel | HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H |
| Löslichkeitsinformationen | Löslichkeit in Wasser:1390 g/l (20 °C).Andere Löslichkeiten: Löslich in Methanol, Ethanol, Propanol und Glycerin, 4 g/l Ether, unlöslich in Chloroform |
| IUPAC-Name | RR-2,3-Dihydroxybutandionsäure |
| Formelmasse | 150.09 |
| Reinheit (%) | ≥99% |
| Menge | 10kg |
| Afficher plus |
RUO – Research Use Only
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.