Learn More
L(+)-Weinsäure-Diammoniumsalz, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-194817
Click to view available options
Menge:
5g
250g
1kg
Verpackung:
Glasflasche
3164-29-2
C4H12N2O6
184.15
MFCD00013073
NGPGDYLVALNKEG-OLXYHTOASA-N
ammonium d-tartrate, diammonium l-+-tartrate, l-tartaric acid, ammonium salt, unii-ji8ud88354, diammonium l-tartrate, r-2,3-dihydroxybutanedioic acid diammonium salt, ammonium tartrate dibasic, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, diammonium salt, ammonium l-+-tartrate, diammonium 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinate
13652278
CHEBI:63075
N.N.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
3164-29-2
C4H12N2O6
184.15
MFCD00013073
NGPGDYLVALNKEG-OLXYHTOASA-N
ammonium d-tartrate, diammonium l-+-tartrate, l-tartaric acid, ammonium salt, unii-ji8ud88354, diammonium l-tartrate, r-2,3-dihydroxybutanedioic acid diammonium salt, ammonium tartrate dibasic, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, diammonium salt, ammonium l-+-tartrate, diammonium 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinate
13652278
CHEBI:63075
N.N.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material L(+)-Tartaric acid diammonium salt
Namenshinweis 0.99
Farbe Weiß
Dichte 1,6000g/mL
pH 6,0 bis 7,0 (5 % Lösg.)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 0.99
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [-CH(OH)CO2NH4]2
Menge 5g
Merck Index 09, 591
Spezifischer Drehzustand + 32,40 (20,00 °C c=1,84,H2O)
Spezifische Drehung +31,4° bis +33,4° (20 °C, 589 nm) (c=1,84, H2O)
IUPAC-Name Diazan;(2R,3R)-2,3-Dihydroxybutanandioat
Formelmasse 184.15
Reinheit (%) ≥98.5%
Unlösliche Stoffe Max. 0,005%
Physikalische Form Kristalle