Learn More
L(+)-Weinsäure Dikaliumsalz, 97 %, ACROS Organics
29.94 € - 61.28 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 921-53-9 |
---|---|
Summenformel | C4H4K2O6 |
Molare Masse (g/mol) | 226.267 |
InChI-Schlüssel | AVTYONGGKAJVTE-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | potassium tartrate, dipotassium tartrate, argol, dipotassium 2,3-dihydroxybutanedioate, potassium tatrate, potassium tartarate, ksc492e6f |
PubChem-CID | 6100505 |
IUPAC-Name | Dikalium;2,3-Dihydroxybutandiol |
SMILES | C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.[K+].[K+] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11925061
|
Acros Organics
427991000 |
100g |
29.94 €
100 Gramm |
Auf Lager, versandfertig: 1 | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11935061
|
Acros Organics
427995000 |
500g |
61.28 €
500 Gramm |
Auf Lager, versandfertig: 5 | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Chemische Identifikatoren
921-53-9 | |
226.267 | |
potassium tartrate, dipotassium tartrate, argol, dipotassium 2,3-dihydroxybutanedioate, potassium tatrate, potassium tartarate, ksc492e6f | |
Dikalium;2,3-Dihydroxybutandiol |
C4H4K2O6 | |
AVTYONGGKAJVTE-UHFFFAOYSA-L | |
6100505 | |
C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.[K+].[K+] |
Spezifikation
L-(+)-Tartaric acid dipotassium salt | |
97% | |
15, 7796 | |
AVTYONGGKAJVTE-UHFFFAOYSA-L | |
Dikalium;2,3-Dihydroxybutandiol | |
6100505 | |
97% | |
Solubility in water: 226g/L (20°C). |
921-53-9 | |
C4H4K2O6 | |
potassium tartrate, dipotassium tartrate, argol, dipotassium 2,3-dihydroxybutanedioate, potassium tatrate, potassium tartarate, ksc492e6f | |
C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.[K+].[K+] | |
226.267 | |
226.27 | |
Kunststoffflasche | |
100g |