Learn More
L+-Weinsäure, Dinatriumsalz, Dihydrat, Reagenz ACS (Kristalle), ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13468578 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100g
500g
2,5kg
10kg
Packungsgröße:
10 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
13468578 10kg 10 Kilogramm
10541804 100g 100 Gramm
10269900 500g 500 Gramm
10083863 2,5kg 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13468578 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 424440100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 6106-24-7 | C4H8Na2O8 | 230.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6106-24-7
Summenformel C4H8Na2O8
Molekulargewicht (g/mol) 230.08
MDL-Nummer MFCD00150035
InChI-Schlüssel FGJLAJMGHXGFDE-UDMGOBQRNA-L
Synonym unii-dia7c37aow, disodium tartrate dihydrate, disodium l-+-tartrate dihydrate, dia7c37aow, disodium +-tartrate dihydrate, sodium l-+-tartrate dihydrate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, disodium salt, dihydrate, disodium tartarate dihydrate, sodium tartrate nf, sodium tartrate dihydrate mi
PubChem CID 131855972
SMILES O.O.[Na+].[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(+)-Tartaric acid, disodium salt, dihydrate
pH 7,0 bis 9,0 (5 % soln. bei 25 °C)
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel (CHOHCOONa)2·2H2O
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:290 g/l (20 °C).Andere Löslichkeiten: unlöslich in organischen Lösungsmitteln
IUPAC-Name disodium (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate dihydrate
Formelmasse 230.08
Reinheit (%) ≥99%
Güte ACS-Reagenz
Menge 10kg
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 15,61 % bis 15,71 % (150 °C)
Verpackung Kunststofftrommel
Physikalische Form Nadeln oder Pulver