Learn More
L+-Weinsäure, Dinatriumsalz, Dihydrat, Reagenz ACS (Kristalle), ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-194841
Click to view available options
Menge:
100g
500g
2,5kg
10kg
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6106-24-7
C4H8Na2O8
230.08
MFCD00150035
FGJLAJMGHXGFDE-UDMGOBQRNA-L
unii-dia7c37aow, disodium tartrate dihydrate, disodium l-+-tartrate dihydrate, dia7c37aow, disodium +-tartrate dihydrate, sodium l-+-tartrate dihydrate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, disodium salt, dihydrate, disodium tartarate dihydrate, sodium tartrate nf, sodium tartrate dihydrate mi
131855972
O.O.[Na+].[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6106-24-7
C4H8Na2O8
230.08
MFCD00150035
FGJLAJMGHXGFDE-UDMGOBQRNA-L
unii-dia7c37aow, disodium tartrate dihydrate, disodium l-+-tartrate dihydrate, dia7c37aow, disodium +-tartrate dihydrate, sodium l-+-tartrate dihydrate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, disodium salt, dihydrate, disodium tartarate dihydrate, sodium tartrate nf, sodium tartrate dihydrate mi
131855972
O.O.[Na+].[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material L(+)-Tartaric acid, disodium salt, dihydrate
pH 7,0 bis 9,0 (5 % soln. bei 25 °C)
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel (CHOHCOONa)2·2H2O
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:290 g/l (20 °C).Andere Löslichkeiten: unlöslich in organischen Lösungsmitteln
IUPAC-Name (2R,3R)-2,3-Dihydroxybutendisäure;Natrium;Dihydrat
Formelmasse 230.08
Reinheit (%) ≥99%
Güte ACS-Reagenz
Menge 100g
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 15,61 % bis 15,71 % (150 °C)
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Nadeln oder Pulver