Learn More
Techsit™ L-Tech Laboratory Chairs
Upholstered in easy to clean vinyl with anti-microbial properties suitable for use in laboratory, production and healthcare environments. Techsit™ L-Tech Laboratory Chairs are designed to provide the ultimate ergonomic comfort at an affordable price.
305.89 € - 413.70 €
Spezifikation
Ausführung Arm None
Tragfähigkeit zentriert (metrisch) 150kg
Tiefe Sitz (metrisch) 450mm
Material Vinyl
Breite Rückseite (metrisch) 410mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Produkttyp Höhe Sitz (metrisch) Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Höhe Sitz (metrisch) Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
15721496
Unterlagen ansehen
Techsit™
TS8311
High Chair 590 - 830mm Black
413.70 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
23-02-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15731496
Unterlagen ansehen
Techsit™
TS8320
Low Chair 420 - 53mm Sapphire
305.89 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
23-02-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • BS EN 1335 Work chair dimensions, safety requirements and safety test methods
  • BS 5459-2 Seating for use by persons up to 150kg
  • 90/270/EC and HS(G)57 EC directive and Seating at work
  • BS EN 1021-1/2 Flammability specification
  • 5 year structural guarantee
  • 5 year Camira Fabric / vinyl guarantee
  • Available as a high chair with a foot ring and glides or as a low chair with castors in easy to clean vinyl
  • Modular design, built to your own specification
  • Cold-cure moulded back and seat cushions promote good posture, for ultimate comfort and ergonomic fit
  • Height is adjustable
  • Static seat as standard
  • Synchro seat or Sliding Seat
  • Safety Gas Spring chair height adjustment
  • Chrome five-star base as standard
  • Choice of soft tyre or brake loaded castors
Spezifikation
Spezifikation
None
450mm
410mm
150kg
Vinyl
490mm
Sicherheitsdatenblatt (SDS)