Learn More
Techsit™ L-Tech Labor-Hocker aus PU, hoch
Labor-Hocker, hoch, aus strapazierfähigem schwarzem PU, verstellbarer Fußring & gebremste Rollen
Marke:  Techsit™ TS8361/BL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 10.00000kg
Artikelnummer. 16593934
  • 438.58 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • PU-Hocker, hoch, mit verstellbarem Fußring auf BL-Rollen
  • PU-Sitzfläche strapazierfähig, leicht zu reinigen
  • Sicherheitsrollen mit Bremsfunktion
  • Vollständig einstellbare Sitzhöhe.
  • Ergonomisch gestaltete Sitzfläche mit Kontour
  • 5 Jahre Garantie.
  • 150kg Tragfähigkeit - Geeignet für Reinraum-Klasse 5
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Labor-Hocker
Labor-Hocker
Nein
Nein
Rollen mit Bremsfunktion
Höhe für Hochtisch
150 kg
Nicht autoklavierbar
Stahl
Schwarz
5 Jahre Garantie.
Gasdruckfeder
Ja
Ja
16 kg
Nein
PU
400 mm
PU
Nein
Polyurethane