missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Techsit™ L-Tech Laboratory Stools
Designed to enable free movement and encourage active sitting. Techsit™ L-Tech Laboratory Stools provide the ultimate ergonomic solution for laboratory, production and healthcare environments.
175.29 € - 233.71 €
Spezifikation
Ausführung Arm | None |
---|---|
Farbe | Sapphire |
Tiefe Sitz (metrisch) | 400mm |
Tragfähigkeit zentriert (metrisch) | Person up to 150kg |
Material | Vinyl |
Produktcode | Marke | Justierbar (Höhe) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Justierbar (Höhe) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15761496
|
Techsit™
TS8340 |
175.29 €
1 Stück |
Verfügbar ab 16-02-2021 |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! |
15771496
|
Techsit™
TS8341 |
233.71 €
1 Stück |
Verfügbar ab 16-02-2021 |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! |
Beschreibung
- BS EN 1335 Work chair dimensions, safety requirements and safety test methods
- BS 5459-2 Seating for use by persons up to 150kg
- 90/270/EC and HS(G)57 EC directive and Seating at work
- BS EN 1021-1/2 Flammability specification
- 5 year structural guarantee
- 5 year Camira Fabric / vinyl guarantee
Spezifikation
None | |
400mm | |
Vinyl |
Sapphire | |
Person up to 150kg | |
400mm |