Learn More
Techsit™ L-Tech PU Laboratory Chairs
Ergonomically designed seat and back cushion offer support and comfort to the user. Techsit™ L-Tech PU Laboratory Chairs are a highly durable and easily cleanable solution for the toughest production, laboratory and healthcare environments.
335.10 € - 396.97 €
Spezifikation
Ausführung Arm | None |
---|---|
Farbe | Black |
Tiefe Sitz (metrisch) | 450mm |
Höhe Rücken (metrisch) | 410 - 480mm |
Tragfähigkeit zentriert (metrisch) | Person up to 150kg |
Produktcode | Marke | Justierbar (Höhe) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Justierbar (Höhe) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15741496
|
Techsit™
TS8330 |
335.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab 23-02-2021 |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! |
15751496
|
Techsit™
TS8331 |
396.97 €
1 Stück |
Verfügbar ab 23-02-2021 |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! |
Beschreibung
- BS EN 1335 Work chair dimensions, safety requirements and safety test methods
- BS 5459-2 Seating for use by persons up to 150kg
- 90/270/EC and HS(G)57 EC directive and Seating at work
- BS EN 1021-1/2 Flammability specification
- 5 year structural guarantee
- 5 year Camira Fabric / vinyl guarantee
- Made from highly durable, easy clean PU (Polyurethane)
- Available as a high chair with a foot ring and glides or as a low chair with castors
- Modular design, built to your own specification
- Cold-cure moulded back and seat cushions, for ultimate comfort and ergonomic fit
- Static seat as standard
- Safety gas lift chair height adjustment
- Chrome five-star base
Spezifikation
None | |
450mm | |
Person up to 150kg | |
420mm |
Black | |
410 - 480mm | |
Polyurethane | |
490mm |