Learn More
L-(-)-threo-3-Hydroxyasparaginsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-(-)-threo-3-Hydroxyaspartic acid |
| CAS | 7298-99-9 |
| Summenformel | C4 H7 N O5 |
| Menge | 1 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H7NO5/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,6H,5H2,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H]([C@H](O)C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-Name | (2S,3S)-2-Amino-3-Hydroxybutandisäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 149.102 |
| Formelmasse | 149.032 |