Learn More
Alfa Aesar™ L-Threonyldiphenylborinat, 95 %
Marke:  Alfa Aesar™ H55599.MD
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00025kg
Menge 250mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15461918
  • 67.31 € / 250 Milligramm
Verfügbar ab
16-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
16655-44-0
283.134
YWSHJDZMGRKKKP-DOMZBBRYSA-N
99738140
B(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)OC(=O)C(C(C)O)N
C16H18BNO3
MFCD22125157
diphenylboranyl 2s,3r-2-amino-3-hydroxybutanoate, l-threonyl diphenylborinate
Diphenylboranyl (2S,3R)-2-amino-3-hydroxybutanoat
Spezifikation
L-Threonyl diphenylborinate
16655-44-0
MFCD22125157
YWSHJDZMGRKKKP-DOMZBBRYSA-N
Diphenylboranyl (2S,3R)-2-amino-3-hydroxybutanoat
99738140
95%
250mg
C16H18BNO3
diphenylboranyl 2s,3r-2-amino-3-hydroxybutanoate, l-threonyl diphenylborinate
B(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)OC(=O)C(C(C)O)N
283.134
283.13
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation