Learn More
L-Thyroxine, 98%, Thermo Scientific™
85.65 € - 320.00 €
Chemische Identifikatoren
| CAS | 51-48-9 |
|---|---|
| Summenformel | C15H11I4NO4 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 776.87 |
| MDL-Nummer | MFCD00002595 |
| InChI-Schlüssel | XUIIKFGFIJCVMT-UHFFFAOYNA-N |
| Synonym | l-thyroxine, levothyroxine, thyroxine, thyroxin, synthroid, tetraiodothyronine, thyrax, levothyroxin, thyratabs, thyreoideum |
| PubChem CID | 5819 |
| ChEBI | CHEBI:18332 |
| IUPAC-Name | 2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]propanoic acid |
| SMILES | NC(CC1=CC(I)=C(OC2=CC(I)=C(O)C(I)=C2)C(I)=C1)C(O)=O |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15464939
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62606.03 |
1g |
94.80 € 85.65 € / 1 Gramm Sparen 9.15 € 9% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
15474939
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62606.06 |
5g |
320.00 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Chemische Identifikatoren
| 51-48-9 | |
| 776.87 | |
| XUIIKFGFIJCVMT-UHFFFAOYNA-N | |
| 5819 | |
| 2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]propanoic acid |
| C15H11I4NO4 | |
| MFCD00002595 | |
| l-thyroxine, levothyroxine, thyroxine, thyroxin, synthroid, tetraiodothyronine, thyrax, levothyroxin, thyratabs, thyreoideum | |
| CHEBI:18332 | |
| NC(CC1=CC(I)=C(OC2=CC(I)=C(O)C(I)=C2)C(I)=C1)C(O)=O |
Spezifikation
| L-Thyroxine | |
| Odorless | |
| MFCD00002595 | |
| Light sensitive | |
| l-thyroxine, levothyroxine, thyroxine, thyroxin, synthroid, tetraiodothyronine, thyrax, levothyroxin, thyratabs, thyreoideum | |
| XUIIKFGFIJCVMT-UHFFFAOYNA-N | |
| 2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]propanoic acid | |
| 5819 | |
| 776.87 |
| 51-48-9 | |
| C15H11I4NO4 | |
| 2228515 | |
| 14,9415 | |
| Dissolves in 4M ammonium hydroxide in Methanol at 50mg/ml | |
| NC(CC1=CC(I)=C(OC2=CC(I)=C(O)C(I)=C2)C(I)=C1)C(O)=O | |
| 776.87 | |
| CHEBI:18332 | |
| 98% |
Sicherheit und Handhabung
P264-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 200-101-1
missing translation for 'rtecsNumber' : YP2833500
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures