Learn More
L-Tryptophan, 98.5 bis 101.5 % (trockene Basis), Affymetrix/USB™
Catalog Number p-7082828
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
73-22-3
C11H12N2O2
204.23
MFCD00064340
QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
l-tryptophan, tryptophan, l-tryptophane, s-tryptophan, tryptophane, h-trp-oh, optimax, trofan, tryptacin, ardeytropin
6305
CHEBI:16828
(2 S)-2-Amino-3-(1 H-indol-3-yl)Propansäure
N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
73-22-3
C11H12N2O2
204.23
MFCD00064340
QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
l-tryptophan, tryptophan, l-tryptophane, s-tryptophan, tryptophane, h-trp-oh, optimax, trofan, tryptacin, ardeytropin
6305
CHEBI:16828
(2 S)-2-Amino-3-(1 H-indol-3-yl)Propansäure
N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Chemischer Name oder Material L-Tryptophan
Schmelzpunkt 280°C to 285°C
Hinweise zum Prozentgehalt Trockene Basis
Beilstein 86197
Verpackung Kunststoffflasche
Formelmasse 204.23
Reinheit (%) 98.5 to 101.5%
Menge 100 g
Physikalische Form Kristallpulver