Learn More
L-Tryptophanamidhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Tryptophanamide Hydrochloride |
| CAS | 5022-65-1 |
| Summenformel | C11 H13 N3 O . Cl H |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H13N3O.ClH/c12-9(11(13)15)5-7-6-14-10-4-2-1-3-8(7)10;/h1-4,6,9,14H,5,12H2,(H2,13,15);1H/t9-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)N |
| IUPAC-Name | (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanamidhydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 239.7 |
| Formelmasse | 239.0825 |