Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Tyrosin, 99 %
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
250 g
1000 g
Beschreibung
L-Tyrosine is used in pharmaceuticals, dietary supplements and food additives. It is a precursor to alkaloids such as morphine, neurotransmitters, epinephrine, p-coumaric acid, thyroxine, pigment melanin and catcholamines. It plays a vital role in photosynthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Tyrosin wird in Pharmazeutika, Nahrungsergänzungsmitteln und Lebensmittelzusatzstoffen verwendet. Sie ist ein Vorläufer von Alkaloiden wie Morphin, Neurotransmittern, Epinephrin, p-Kumarsäure, Thyroxin, Pigment Melanin und Catcholaminen. Sie spielt eine entscheidende Rolle bei der Photosynthese.
Löslichkeit
Löslich in Salzsäure. Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Nicht mit starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln kompatibel.
L-Tyrosin wird in Pharmazeutika, Nahrungsergänzungsmitteln und Lebensmittelzusatzstoffen verwendet. Sie ist ein Vorläufer von Alkaloiden wie Morphin, Neurotransmittern, Epinephrin, p-Kumarsäure, Thyroxin, Pigment Melanin und Catcholaminen. Sie spielt eine entscheidende Rolle bei der Photosynthese.
Löslichkeit
Löslich in Salzsäure. Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Nicht mit starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln kompatibel.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Tyrosine |
Schmelzpunkt | >300°C |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Beilstein | 392441 |
Merck Index | 14,9839 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in hydrochloric acid. Slightly soluble in water. |
IUPAC-Name | (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid |
Formelmasse | 181.19 |
Reinheit (%) | 99% |
Dichte | 1.46 g/mL |