Learn More
L-Valinamid Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
It is a reagent used in the synthesis of alkylpyrazines. Also used in the synthesis of elastase inhibitory activity
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein Reagenz, das bei der Synthese von Alkylpyrazinen verwendet wird. Wird auch bei der Synthese von Elastase-hemmender Aktivität verwendet
Löslichkeit
Löslich in Methanol (50 mg/ml klare, farblose Lösung).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Es ist ein Reagenz, das bei der Synthese von Alkylpyrazinen verwendet wird. Wird auch bei der Synthese von Elastase-hemmender Aktivität verwendet
Löslichkeit
Löslich in Methanol (50 mg/ml klare, farblose Lösung).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Valinamide hydrochloride |
Schmelzpunkt | 266°C to 270°C |
Beilstein | 4198583 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol (50mg/ ml-clear,colorless solution). |
Formelmasse | 152.62 |
Reinheit (%) | 95% |
Menge | 5 g |
Physikalische Form | Fest |