missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-Valin-tert-Butylester-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7037465
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
13518-40-6
C9H20ClNO2
209.71
MFCD00034863
AUIVQIHTTVPKFS-FJXQXJEOSA-N
h-val-otbu.hcl, l-valine tert-butyl ester hydrochloride, s-tert-butyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, l-valine t-butyl ester hydrochloride, tert-butyl 2s-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, l-valinetert-butylesterhydrochloride, tert-butyl l-valinate hydrochloride, valine, 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride, h-val-otbu hcl, h-val-obut.hcl
12490702
Tert-butyl-2-Amino-3-Methylbutanat-Hydrochlorid
Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
13518-40-6
C9H20ClNO2
209.71
MFCD00034863
AUIVQIHTTVPKFS-FJXQXJEOSA-N
h-val-otbu.hcl, l-valine tert-butyl ester hydrochloride, s-tert-butyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, l-valine t-butyl ester hydrochloride, tert-butyl 2s-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, l-valinetert-butylesterhydrochloride, tert-butyl l-valinate hydrochloride, valine, 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride, h-val-otbu hcl, h-val-obut.hcl
12490702
Tert-butyl-2-Amino-3-Methylbutanat-Hydrochlorid
Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)OC(C)(C)C

It is involved in the synthesis of enantiomerically pure amino acid ester isocyanates.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Es ist an der Synthese von enantiomerisch reinen Aminosäure-Ester-Isocyanaten beteiligt.

Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material L-Valine tert-butyl ester hydrochloride
Beilstein 3693622
Formelmasse 209.72
Reinheit (%) 97%
Menge 1 g
Optische Drehung +4.4° (c=2 in Water)

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'