Learn More
L-Xylo-2-Hexulosonic Acid Hydrate, TRC
Artikelnummer. 30453046
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
50 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30453046 25 g 25 Gramm
30450113 50 g 50 Gramm
30452714 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30453046 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCX75030525G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 342385-52-8
Summenformel C6 H10 O7 . H2 O
Molekulargewicht (g/mol) 212.155
Synonym 2-Keto-L-gulonic Acid Hydrate, 2-Oxo-gulonic Acid Hydrate, Provitamin C Hydrate, D-Sorbosonic Acid Hydrate
IUPAC-Name (3S,4R,5S)-3,4,5,6-tetrahydroxy-2-oxohexanoic acid;hydrate
SMILES O.OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Xylo-2-Hexulosonic Acid Hydrate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H10O7.H2O/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-4,7-10H,1H2,(H,12,13);1H2/t2-,3+,4-;/m0./s1
Formelmasse 212.053
Reinheit (%) >95%