Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-(-)-Xylose, 99 %
Catalog Number p-7025895
31.53 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
609-06-3
C5H10O5
150.13
MFCD00151096
PYMYPHUHKUWMLA-UHFFFAOYNA-N
l-xylose, l +-xylose, l---xylose, 2s,3r,4s-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-l-xylose, l-xylo-pentose, l-xyl, xylose, l, linear l-xylose, l--xylose
95259
CHEBI:17979
OCC(O)C(O)C(O)C=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
609-06-3
C5H10O5
150.13
MFCD00151096
PYMYPHUHKUWMLA-UHFFFAOYNA-N
l-xylose, l +-xylose, l---xylose, 2s,3r,4s-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-l-xylose, l-xylo-pentose, l-xyl, xylose, l, linear l-xylose, l--xylose
95259
CHEBI:17979
OCC(O)C(O)C(O)C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material L-(-)-Xylose
Schmelzpunkt 147°C to 151°C
Dichte 1.525
Menge 5 g
Beilstein 1723080
Empfindlichkeit Hygroscopic
Optische Drehung −20° (c=10 in Water, 10h)
IUPAC-Name (2S,3R,4S)-2,3,4,5-Tetrahydroxypentanal
Formelmasse 150.13
Reinheit (%) 99%