Learn More
L1CAM Mouse anti-Human, Biotin, Clone: 3H7B9, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech BIOTIN-67115-100UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 17284656
  • 367.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 03-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The L1CAM antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody to a recombinant protein of human L1CAM. This antibody recognizes human, pig, mouse, rat antigen. The L1CAM antibody has been validated for the following applications: IHC analysis. This antibody is biotin.
Spezifikation
Spezifikation
L1CAM
Monoclonal
1000 μg/mL
Mouse
Primary
Human, Mouse, Rat
IgG1
Immunohistochemistry
3H7B9
Biotin
100 μL
3897