Beschreibung
- Korrosionsbeständige Laborrahmen, Stäbe und Verbindungsstücke sind in hochwertigem Edelstahl erhältlich und bieten eine hohe chemische Beständigkeit und Haltbarkeit. Aluminium bietet zuverlässige Festigkeit bei geringerem Gewicht.
- Laborheber bieten praktische verstellbare Hebebühnen mit außergewöhnlicher Festigkeit und Haltbarkeit für die Aufnahme kleiner Laborgeräte wie von Glaswaren, Heizplatten und Wasserbäder in verschiedenen Höhen.
- Vereinfachen Sie die Einrichtung im Labor! Dreizehn Optionen für Laborrahmen-Kits sind in vier Bauweisen für die Aufnahme von Abzugshauben erhältlich. Bauen Sie Ihr eigenes Haltesystem aus einer großen Auswahl an Stäben, Sockeln und Verbindungsstücken.
- Zuverlässige Verbindungsstücke sichern Stäbe und Klammern, die Ihren Anforderungen entsprechen, sowie fünf einzigartige Halter in verschiedenen Größen und Materialien bieten Platz für verschiedene Stäbe.
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | Stellschrauben |
| Typ | Laborrahmen-Fuß |
| Material | Vernickelt |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Laborrahmen |
| Beschreibung | Klammer, Laborrahmen, Fuß, CLR-LFOOTZ |
| Durchmesser (metrisch) | 58,40 mm |
| Höhe (metrisch) | 32 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1,25 in. |
| Länge (metrisch) | 58.4 mm |
| Größe (metrisch) Griff | 0 bis 13 mm |